Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thrombopoietin / THPO Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_112395.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 108348162 |
Nom | Thrombopoietin / THPO Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16025411
|
enQuireBio™
QP8583-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16065411
|
enQuireBio™
QP8583-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16015411
|
enQuireBio™
QP8583-ec-100ug |
100 μg |
735.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16045411
|
enQuireBio™
QP8583-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16055411
|
enQuireBio™
QP8583-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16035411
|
enQuireBio™
QP8583-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_112395.1 | |
Thrombopoietin / THPO Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
108348162 | |
Research Use Only | |
THPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPVPPACDPR LLNKLLRDSY LLHSRLSQCP DVNPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPPQGRTTA HKDPSALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPAL CVRRTLPTTA VPSRTSQLLT LNK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |