missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat VEGF 164 Protein

Code produit 18699915 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18699915 100 μg 100µg
18620386 10 μg 10µg
18670386 1 mg 1mg
18694765 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18699915 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP235310100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

VEGF 165 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human umbilical vein endothelial cells(HUVEC) is less than 5 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P16612
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM Tris, 300 mM NaCl, pH 8.8.
Identification génétique (Entrez) 7422
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 38.7 kDa
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/μg of VEGF 164 AS determined by LAL method.
Symbole de gène(s) VEGFA
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protéine VEGF 164
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.