missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque S100b Protein

Code produit. p-7151290
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15983449

Marque: enQuireBio™ QP134015ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the S100b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom S100b Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Rhesus Macaque
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence SELEKAMVAL IDVFHQYSGR EGDKHKLKKS ELKELINNEL SHFLEEIKEQ EVVDKVMETL DSDGDGECDF QEFMAFVAMV TTACHEFFEH E
Tampon Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Pureté ou qualité Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis