Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella E1 Protein
Code produit. p-7151260
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Code produit. 15983359
Marque: enQuireBio™ QP13373100ug
A cDNA sequence encoding the Rubella E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom Rubella Virus Rubella E1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée ubella Virus
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Tampon 1xpbs.
Pureté ou qualité Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.