Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus esxA Protein
Code produit. 16020721
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16020721
Marque: enQuireBio™ QP7776ec100ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MSSA476) esxA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion WP_001240826.1
Identification génétique (Entrez) 31213083
Nom S. aureus esxA Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) esxA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée S. aureus
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence MAMIKMSPEE IRAKSQSYGQ GSDQIRQILS DLTRAQGEIA ANWEGQAFSR FEEQFQQLSP KVEKFAQLLE EIKQQLNSTA DAVQEQDQQL SNNFGLQ
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.