Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
Code produit. 16047550
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16047550
Marque: enQuireBio™ QP7169ec1mg
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Exopolyphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numéro d’adhésion NP_012071.1
Identification génétique (Entrez) 856608
Nom S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) PPX1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée S. cerevisiae
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MSPLRKTVPE FLAHLKSLPI SKIASNDVLT ICVGNESADM DSIASAITYS YCQYIYNEGT YSEEKKKGSF IVPIIDIPRE DLSLRRDVMY VLEKLKIKEE ELFFIEDLKS LKQNVSQGTE LNSYLVDNND TPKNLKNYID NVVGIIDHHF DLQKHLDAEP RIVKVSGSCS SLVFNYWYEK LQGDREVVMN IAPLLMGAIL IDTSNMRRKV EESDKLAIER CQAVLSGAVN EVSAQGLEDS SEFYKEIKSR KNDIKGFSVS DILKKDYKQF NFQGKGHKGL EIGLSSIVKR MSWLFNEHGG EADFVNQCRR FQAERGLDVL VLLTSWRKAG DSHRELVILG DSNVVRELIE RVSDKLQLQL FGGNLDGGVA MFKQLNVEAT RKQVVPYLEE AYSNLEE
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato