Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
Code produit. p-7154002
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16028070
Marque: enQuireBio™ QP7297ye10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Serine--tRNA ligase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_010306.1
Identification génétique (Entrez) 851587
Nom S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) SES1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée S. cerevisiae
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence MLDINQFIED KGGNPELIRQ SQKARNASVE IVDEIISDYK DWVKTRFELD ELNKKFNKLQ KDIGLKFKNK EDASGLLAEK EKLTQQKKEL TEKEQQEDKD LKKKVFQVGN IVHPSVVVSN DEENNELVRT WKPEDLEAVG PIASVTGKPA SLSHHEILLR LDGYDPDRGV KICGHRGYFF RNYGVFLNQA LINYGLQFLA AKGYIPLQAP VMMNKELMSK TAQLSEFDEE LYKVIDGEDE KYLIATSEQP ISAYHSGEWF EKPQEQLPIH YVGYSSCFRR EAGSHGKDAW GVFRVHAFEK IEQFVITEPE KSWEEFEKMI SYSEEFYKSL KLPYRIVGIV SGELNNAAAK KYDLEAWFPY QKEYKELVSC SNCTDYQSRN LEIRCGIKKM GDREKKYVHC LNSTLAATQR ALCCILENYQ TEDGLVVPEV LRKYIPGEPE FLPFVNELPK NSTSSKDKKK KN
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.