missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 XBB.1.5 Spike GCN4-IZ His Protein, CF

Code produit. 18786295
Click to view available options
:
100 μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18786295

Marque: R&D Systems™ 11372CV100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

His-tag

Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 Fc Chimera (Catalog # 10544-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Numéro d’adhésion YP_009724390.1
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Identification génétique (Entrez) 43740568
Poids moléculaire MolecularWeight-observed: 133-167 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 138 kDa
Quantité 100 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike protein SARS-CoV-2 XBB.1.5 Spike (Val16-Lys1211) (Thr19Ile, Leu24del, Pro25del, Pro26del Ala27Ser, Val83Ala, Gly142Asp, Tyr144del, His146Gln, Gln183Glu, Val213Glu, Gly252Val, Gly339His, Arg346Thr, Leu368Ile, Ser371Phe, Ser373Pro, Ser375Phe, Thr376Ala, Asp405Asn, Arg408Ser, Lys417Asn, Asn440Lys, Val445Pro, Gly446Ser, Asn460Lys, Ser477Asn, Thr478Lys, Glu484Ala, Phe486Pro, Phe490Ser, Gln498Arg, Asn501Tyr, Tyr505His, Asp614Gly, His655Tyr, Asn679Lys, Pro681His, Asn764Lys, Asp796Tyr, Gln954His, Asn969Lys) (Arg682Ser, Arg685Ser, Lys986Pro, Val987Pro) (N-terminus) Accession # YP_009724390.1 GCN4-IZ 6-His tag (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S Protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine SARS-CoV-2 Spike
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt