Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL-1 beta / IL1B Protein
Code produit. 16031640
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16031640
Marque: enQuireBio™ QP6215ec1mg
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001009465.2
Identification génétique (Entrez) 443539
Nom IL-1 beta / IL1B Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) IL1B
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Sheep
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence AAVQSVKCKL QDREQKSLVL DSPCVLKALH LPSQEMSREV VFCMSFVQGE ERDNKIPVAL GIRDKNLYLS CVKKGDTPTL QLEEVDPKVY PKRNMEKRFV FYKTEIKNTV EFESVLYPNW YISTSQIEEK PVFLGRFRGG QDITDFRMET LSP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.