Learn More
R&D Systems™ Recombinant Unstained Protein Ladder (14-98 kDa)
Code produit 18656251 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18656251 100 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18656251 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP311649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.36€
    228.90€ / 1 kits
    Économisez 17.46€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Recommended use in 12% SDS-PAGE
Quantité 100 tests
Gamme de produits Novus