Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0105, Proteintech ChromoTek
Code produit 17333493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17333493 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17333493 Fournisseur Chromotek Code fournisseur SMSG2BCYS21500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0105].
Spécification
Antigène Recombinant VHH
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone CTK0105
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Alpaca
Quantité 500 μg
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse