Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral CCI Fc Chimera (CHO-expressed) Protein
Code produit. 18314957
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
25µg
Code produit. 18314957
Marque: R&D Systems™ 7055CC025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Viral CCI Fc Chimera (CHO-expressed) Protein is derived from CHO. The Recombinant Viral CCI Fc Chimera (CHO-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Poids moléculaire 52.6 kDa (monomer)
Nom CCI Fc Chimera (CHO-expressed)
Quantité 25 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived viral CCI protein, (N-terminus) Viral CCI (Met1-Val258) Accession &Num; P19063 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forme structurelle Disulfide-linked homodimer
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.