Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral CCI Fc Chimera (CHO-expressed) Protein
Click to view available options
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse.
Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS.
Conditionnement:
25µg
Description
The Recombinant Viral CCI Fc Chimera (CHO-expressed) Protein is derived from CHO. The Recombinant Viral CCI Fc Chimera (CHO-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Formule | Lyophilisé à partir d’une solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS avec de la BSA comme protéine porteuse. |
| Poids moléculaire | 52.6 kDa (monomer) |
| Nom | CCI Fc Chimera (CHO-expressed) |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived viral CCI protein, (N-terminus) Viral CCI (Met1-Val258) Accession &Num; P19063 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forme structurelle | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugué | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Pureté ou qualité | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |