Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral Dengue Virus 1 NS1 Protein CF
R&D Systems™ Recombinant Viral Dengue Virus 1 NS1 Protein CF is a non-structural protein that is a viral glycoprotein.
Marque:  R&D Systems™ 9438-DG-100
Encompass
Code produit. 15736709
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
The Recombinant Viral Dengue Virus 1 NS1 Protein is derived from HEK293.
Spécification
Spécification
P17763
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
100μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant Protein
Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Bioactivity not tested
41kDa
Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral Dengue Virus 1 NS1 protein Asp776-Ala1127,with a C-terminal 7-His tag
<0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.