Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Spécification
Spécification
| Nom | Virus Norovirus Group-1 P-Domain Protein |
| Quantité | 500 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Virus |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Tampon | Phosphate buffer and 10 mM K2CO3. |
| Pureté ou qualité | Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |