Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | Virus Parvovirus B19 VLP VP2 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Virus |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Tampon | Parvovirus B19 VLP VP2 protein solution is supplied in 16mM Sodium phosphate pH 7.4, 120mM NaCl and 20% glycerol. |