missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP2 Protein

Code produit. 15982099
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15982099

Marque: enQuireBio™ QP129681mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the Parvovirus B19 VLP VP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom Virus Parvovirus B19 VLP VP2 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Virus
Espèces Baculovirus
Marqueur de protéine Untagged
Tampon Parvovirus B19 VLP VP2 protein solution is supplied in 16mM Sodium phosphate pH 7.4, 120mM NaCl and 20% glycerol.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis