Learn More
Haleco™ Sachets de récupération
Click to view available options
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
500 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 L |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PEBD, PE |
| Dimensions (L x l) | 50 x 70cm |
| Longueur (métrique) | 50 cm |
| Hauteur (métrique) | 70 cm |
| Poids (métrique) | 8 kg |
| Type de produit | Sachets |