Learn More
R&D Systems™ RECQL5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18347728 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18347728 0,1 ml 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18347728 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00009400T01
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Cible RECQL5
Synonyme DNA helicase, RecQ-like type 5, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, FLJ90603, RecQ protein-like 5ATP-dependent DNA helicase Q5, RecQ5, RECQ5RecQ protein 5
Symbole de gène(s) RECQL5