Learn More
Hellma™ Cellule standard rectangulaire
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,5 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
Avec parois optiquement polies
• Volume 3,5 à 17,5mL
• Volume 3,5 à 17mL
• Les plus économiques
• Coffret 2 cuves offert
• Cuve verre TO 10mm standard
• Cuve rectangulaire verre optique spécial
• TO 10mm, le lot
• Cuve rectangulaire en verre optique
• 10mm, le lot
• Cuve rectangulaire
• 10mm le lot
• Cuve TO 10mm
• Cuve verre standard TO 10mm hauteur 45mm, volume 3,5mL
• Le lot
• Cuve standard
• Volume 3,5 à 17,5mL
• Volume 3,5 à 17mL
• Les plus économiques
• Coffret 2 cuves offert
• Cuve verre TO 10mm standard
• Cuve rectangulaire verre optique spécial
• TO 10mm, le lot
• Cuve rectangulaire en verre optique
• 10mm, le lot
• Cuve rectangulaire
• 10mm le lot
• Cuve TO 10mm
• Cuve verre standard TO 10mm hauteur 45mm, volume 3,5mL
• Le lot
• Cuve standard
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3,5 ml |
| Matériau | Glass |
| Quantité | 2 Pack |
| Wavelength Range | De 360 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Forme | Rectangle |