Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Click to view available options
Volume (métrique):
12 l
15 l
25 l
35 l
55 l
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rectangular plastic food container.
- For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Covering lid for increased hygiene, optional extra.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Food Container |
| Matériau | Polyethylene |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Rectangulaire |
| Volume (impérial) | 4 gal. |
| Volume (métrique) | 15 l |