Learn More
Gilac™ Bac à Diviseuse Rectangulaire
Code produit. 15829572
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15829572
Marque: Gilac™ G155921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bac à diviseuse rectangulaire. Grande résistance aux variations de température.
  • Bac à diviseuse rectangulaire
  • Grande résistance aux variations de température
  • Souplesse et forte tolérance aux chocs
  • Compatible avec les échelles GILAC
Spécification
Type Conteneur à pâte compartimenté
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 3.4 gal.
Capacité (métrique) 13 l
Certifications/Conformité Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
Description Rectangulaires
À utiliser avec Chariot à rayonnage GILAC
À utiliser avec (application) Stockage des aliments
Modèle Stackable, Nestable
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 82 mm
Longueur (impériale) 23.6 in.
Longueur (impériale) intérieure 19.7 in.
Longueur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) intérieure 500 mm
Largeur (impériale) 15.7 in.
Largeur (impériale) intérieure 11.8 in.
Largeur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (impériale) intérieure 77 mm
Hauteur (métrique) 82 mm
Hauteur (métrique) intérieure 3 in.
Poids (impériale) 1.658 lb.
Poids (métrique) 0,752 kg
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C