Learn More
Fisherbrand™ Tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE
Code produit. p-8007722 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
450mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10226159
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
  • Inerte et étanche
  • Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
  • Aimants Alnico-V
  • Autoclavables
Spécification
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (application) Retrait des barreaux d’agitation des récipients
À utiliser avec (équipement) Barreaux d’agitation PTFE
Hauteur (métrique) 10mm
Diamètre (métrique) 10mm
Longueur (métrique) 450mm
Quantité 1 de chaque