Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Red Firefly Luc Vector for Luciferase Assays
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le vecteur Thermo Scientific™ pMCS-Red Firefly Luc est un plasmide de plusieurs sites de clonage conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’étude de la régulation des gènes à l’aide du rapporteur pour la luciférase rouge intracellulaire.
Les vecteurs de Luc Luciole rouge contiennent une forme mutante du gène de la luciférase de luciole qui possède un spectre d’émission décalé vers le rouge. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel réglementaire. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent le gène de la luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur de la thymidine kinase (TK) du virus herpès simplex (HSV), respectivement. Ces vecteurs d’expression constitutive peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.
Points clés :
- Gène de la luciférase de luciole rouge intracellulaire, optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
- Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
- Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
- Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
- Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
- Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
Spécification
Spécification
| Description | Vecteur de Luc pMCS-Luciole rouge |
| Type | Vecteur Luc |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Type de livraison | Transfection |
| Quantité | 10 μg |
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : -70 à -20°C. |
| Gène rapporteur | Luciférase de luciole rouge |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Puromycine |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec (application) | Dosages des rapporteurs |