Learn More
Scilabub™ Gant résistant à la chaleur rouge
Description
- Résistant à la chaleur (°température de fonctionnement de 260 °C, chaleur sèche uniquement)
- Conductivité thermique basse
- Sans amiante
- Double épaisseur
- Tissu tricoté pour le confort
- Ne se rétrécit pas ou ne fond pas
- Non affecté par le lavage
- Résistant
- Conforme aux normes EN338 : 2 X 4 X et EN407 : 41324X
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN338 : 2 X 4 X et EN407 : 41324X |
| Classification | Nomex III |
| Couleur | Rouge |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nomex |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | Grande |
| Quantité | 1/boîte |
| Résistant à | Haute température |
| Afficher plus |