Learn More
Deutsch Neumann™ Espaceur en caoutchouc naturel rouge
Click to view available options
Hauteur (métrique):
27 mm
34 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Nb par paquet | 1Each |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 34 mm |