Learn More
Kartell™ Bouchons coniques à orifice unique Plastilab™
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12 mm
14 mm
19 mm
21 mm
25 mm
34 mm
37 mm
43 mm
52 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
16 mm
20 mm
26 mm
30 mm
32 mm
45 mm
48 mm
60mm
65 mm
Hauteur (métrique):
20mm
24 mm
28 mm
29mm
34mm
45 mm
50mm
60mm
70mm
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Description
En caoutchouc rouge.
- En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 3mm |
| Hauteur (métrique) | 20mm |
| Quantité | 25/boîte |
| Positions totales | 1 |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 12 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 16 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon conique |