Learn More
Fisherbrand™ Poire en caoutchouc rouge
Code produit. p-46805 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
15 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
4 mm
Diamètre (métrique) externe:
38 mm
Longueur (métrique):
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11977984
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facile à saisir. Poire en caoutchouc rouge pour une utilisation avec un large éventail d’applications.
  • En caoutchouc naturel
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Pointes compatibles 15 ml
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Reusable
À utiliser avec Pipette
Type à poignée Round
Matériau Caoutchouc
Modèle Ampoule
Nombre de canaux 1
Stérilité Non-sterile
Type Ampoule
Volume (métrique) 15 ml
À utiliser avec (équipement) Pipette et seringue
Longueur (impériale) 2,37 in
Longueur (métrique) 60 mm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,15 in
Diamètre (impériale) externe 1,5 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4 mm
Diamètre (métrique) externe 38 mm