Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en caoutchouc rouge
Click to view available options
Dimensions:
6 x 18mm
9 x 18mm
16 x 26mm
21 x 29mm
41 x 53mm
43 x 60mm
52 x 70mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
- À usage général
- Caoutchouc rouge
- Forme conique
- Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Laboratoire général |
| Hauteur (métrique) | 60mm |
| Quantité | 25/boîte |
| Dimensions | 43 x 60mm |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 43 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 60mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon conique |
| Forme | Conique |