Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc rouge, à paroi épaisse
Code produit. p-8636004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
20 mm
Épaisseur (métrique):
3 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
10m
Code produit. 11567562
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en caoutchouc rouge à paroi épaisse à haute résilience. La tubulure en caoutchouc rouge Fisherbrand™ est adaptée à l’utilisation sous vide et au transfert de liquides, gaz et acides dilués.
  • Résilience plus élevée que la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et souple, pour le transfert de liquides, gaz et acides dilués
  • Paroi solide recommandée pour une utilisation sous vide
  • Ne convient pas pour une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants hydrocarburés (voir tubulures en néoprène)
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 3 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Couleur Rouge