Learn More
Jenway™ Électrode redox (potentiel d’oxyréduction en platine) (température max. 80°C)
Code produit. 11490489
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11490489
Marque: Jenway™ 1009055
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Électrode redox (potentiel d’oxyréduction en platine) (température max. 80°C)
  • Type : Combinée
  • Type d’extrémité : Ampoule
  • Gamme mV : 0-1000°mV
  • Plage de températures : 0 à 80°C
  • Matériau du corps : Verre
Spécification
Description Combinaison, rechargeable
Matériau Corps en verre
Type de solution de remplissage KCI 4 M saturé en AgCl
À utiliser avec (application) Mesures à usage général pour un contrôle qualité et des travaux de recherche précis
Référence interne Ag/AgCl
Gamme de tension (mV) 0 à 1 000 mV
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Types de pointes Platinum
Longueur (métrique) du câble 1 m
Longueur (métrique) du tube 120 mm
Diamètre (métrique) 12 mm