Learn More
Solution Redox, 180 mV Pt/Calomel, 220 mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics ProduitsDescription
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hexyanoferrate(II) et (III) de potassium, hydrogénophosphate de disodium, dihydrogénophosphate de potassium
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères
- Ne pas laisser le produit atteindre le réseau d’évacuation des eaux usées
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Jaune clair |
| Densité | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Quantité | 60 ampoules / 20 ml |
| Type de solution | Solution Redox |
| Odeur | Odorless |
| Tension de vapeur | 23hPa |
| Informations sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |