Learn More
Solution Redox, 600mV Pt/Calomel, 640mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Code produit 10760651 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
60 Ampules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10760651 60 Ampules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10760651 Fournisseur SI Analytics Code fournisseur 285138381
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La solution redox SI Analytics™, 600 mV Pt/Calomel, 640 mV Pt/Ag/AgCl est conçue pour être utilisée dans les tests redox.
  • GHS07 : Irritation cutanée 2H315 Provoque une irritation cutanée, une irritation oculaire. 2 H319 Provoque une irritation oculaire grave
  • Déclarations de précaution : P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). P332 + P313 En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau.
  • Ingrédients dont les valeurs limites nécessitent une surveillance sur le lieu de travail : 7664-93-9 acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 102°C
Couleur Jaune clair
Densité 1.15g/cm3
pH -0.2
Quantité 60 Ampules
Type de solution Solution Redox
Odeur Odorless
Tension de vapeur 23hPa
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
compliance-icons
Identifiant produit
  • Solution de contrôle Redox (+600 mV+640 mV)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P364-Et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid