Learn More
Redox Solution standard, 220 mV, Crison Instruments™
Code produit 12071452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12071452 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12071452 Fournisseur Crison Instruments Code fournisseur LZW9400.99