Learn More
Redox Solution standard, +358 mV, Chem-Lab
Description
Les réactions redox (réduction–oxydation) provoquent un processus de transfert d’électrons qui peut être mesuré à l’aide d’une électrode redox ou rH (potentiel d’oxydation-réduction). La sortie millivolts (mV) est directement corrélée avec le potentiel redox de la réaction. Les solutions étalons Redox permettent d’étalonner et de vérifier les mesures des électrodes Redox.
Spécifications de sortie millivolt :
- 10°C—376 mV
- 12°C—373 mV
- 14°C—371 mV
- 16°C—368 mV
- 18°C—366 mV
- 20°C—364 mV
- 22°C—361 mV
- 24°C—359 mV
- 25°C—358 mV
- 26°C—357 mV
- 28°C—355 mV
- 30°C—352 mV
- 32°C—350 mV
- 34°C—347 mV
- 36°C—345 mV
- 38°C—343 mV
- 40°C—340 mV
Spécification
Spécification
| Densité | 1.02gm/mL |
| Conductivité | 358 mV à 25 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes redox et rH (Ag/AgCl dans le KCl saturé) |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | K3(Fe(CN)6) K4(Fe(CN)6) • 3H2O H2O |