Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules réductrice pour raccords 1/8 po
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,8 mm
1,59 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Simplicité d’utilisation
- Forme un joint fiable
- Réutilisable
- Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
- Émissions faibles
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule réductrice |
| Longueur (métrique) | 6,6 mm |
| Largeur (métrique) | 6,4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Raccords 1/8 pouce |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,8 mm |