Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules réductrice pour raccords 1/8 po
Code produit. 10412371
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,8 mm
1,59 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10412371
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 0726283
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connexions du système sans fuite pour une chromatographie améliorée pour les systèmes non MS
  • Simplicité d’utilisation
  • Forme un joint fiable
  • Réutilisable
  • Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
  • Émissions faibles
Spécification
Type Ferrule réductrice
Longueur (métrique) 6,6 mm
Largeur (métrique) 6,4 mm
À utiliser avec (équipement) Raccords 1/8 pouce
Matériau Graphite
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) intérieur 1,59 mm