Learn More
BOLA Reducing Unions
Code produit. 10013301
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Diamètre du filetage:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013301
Marque: BOLA D52638
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Reducing Unions PTFE, glass-fibre reinforced PTFE nut
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Diamètre du filetage 8 mm
Couleur White