Learn More
BOLA Reducing Unions
Code produit. p-200110005
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Diamètre du filetage:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10731611
Marque: BOLA D52604
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Reducing Unions PTFE, glass-fibre reinforced PTFE nut
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Diamètre du filetage 4 mm
Couleur White