Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
Click to view available options
Taille du cône:
24/29
34/35
60/46
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Col rodé conique et cônes
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Taille du cône | 34/35 |
| Matériau | Tubulure DURAN™ |
| Type de produit | Adaptateur réducteur avec col rodé conique et cônes |
| Quantité | 1 |
| Numéro du joint conique standard | 24/29 |