Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01502971
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Conforme à la norme DIN 12257 en complément de la norme DIN
- Col rodé conique et cônes
- En tubulure DURAN™
Spécification
NS 71/51 | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Prise NS 29/32 |