Learn More
Hettich Lab Technology™ Réducteur
Click to view available options
Capacité:
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
9 à 10, 10, 15 ml
À utiliser avec (équipement):
Rotors 1016 et 1137
Rotors 1137 et 1016
Rotors 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotors 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotors 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Diamètre max. du tube:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
Longueur max. du tube:
100 mm
107 mm
120 mm
Description
- Disponible en plusieurs configurations
- Configurations capables de s’adapter à une multitude de charges de travail de centrifugeuses personnalisées
Spécification
Spécification
| Type | Réducteur |
| Capacité | 9 à 10, 10, 15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| Longueur max. du tube | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors 1016 et 1137 |
| Nb par paquet | 1/boîte |