Learn More
Olympus™ Unité de miroir à fond clair à lumière réfléchie, U-MBF3
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes BX2, IX2, BX, IX
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Demi-miroir pour un éclairage à fond clair à lumière réfléchie.
- Comprend un ensemble de miroirs filtres et un cube vierge.
- Style étroit pour la tourelle à 6 positions placée sur les microscopes Olympus des séries BX2 et IX2.
- Permet également de modifier l’ancienne tourelle à 4 positions placée sur les microscopes des séries BX et IX.
Spécification
Spécification
| Type | Lumière réfléchie, unité de miroir Darkfield |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes BX2, IX2, BX, IX |