Learn More
Mélange de pesticides organohalogénés reformulé, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Atrazine | 1912-24-9 | 1250μg/ml |
| Simazine | 122-34-9 | 1250μg/ml |
| 2-Chloro-2,6-diéthyl-N-(méthoxyméthyl)acétanilide | 15972-60-8 | 50μg/ml |
| Méthoxychlore | 72-43-5 | 25μg/ml |
| Aldrine | 309-00-2 | 5μg/ml |
| alpha-chlordane | 5103-71-9 | 5μg/ml |
| cis-nonachlor | 5103-73-1 | 5μg/ml |
| Dieldrine | 60-57-1 | 5μg/ml |
| Endrine | 72-20-8 | 5μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 5μg/ml |
| gamma-chlordane | 5103-74-2 | 5μg/ml |
| Heptachlore | 76-44-8 | 5μg/ml |
| Époxyde d'heptachlore (isomère B) | 1024-57-3 | 5μg/ml |
| Hexachlorobenzène | 118-74-1 | 5μg/ml |
| Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 | 5μg/ml |
| trans-nonachlor | 39765-80-5 | 5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Reformulated Organohalide Pesticides Mix |
| Note relative au nom | USEPA Method 505 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 505 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
- Reformulated Organohalide Pesticides Mix
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone, atrazine, simazine
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire