Learn More
Matériau de référence certifié indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C (valeur nominale RI 1,3891 à 25°C), certification UKAS ISO 17025 / ISO 17034, dans des flacons en verre inviolable, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
Code produit 16020290
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16020290 5 x 10 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16020290 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur PSRI02K
La gamme de matériaux de référence certifiés (CRM) pour indice de réfraction de Paragon Scientific fournit des valeurs certifiées pour les mesures d’indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C et couvre une large gamme d’applications d’étalonnag
  • Matériaux de référence certifiés pour indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C
  • Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
  • Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
  • Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
  • Disponible en flacons en verre inviolables de 10 ml ou sous forme de sachets multiples de 5 par matériau (comprend un ensemble de pipettes jetables)
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 5 x 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-trimethylpentane
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.