Learn More
Bellingham Stanley™ Huile d’étalonnage pour réfractromètre
Click to view available options
:
±0,000074 RI
Description
- Pour l’étalonnage du réfractomètre
- Mélange de composés organiques couvrant la gamme 1.47 -1,56 RI à l’extrémité supérieure de l’échelle Brix
- Vendu par boîte de cinq flacons en verre de 5 ml
- Inclut une pipette en plastique
- Durée de conservation de 12 mois
- Traçabilité NIST
- Fourni avec certificat d’étalonnage UKAS
- Valeur à cinq décimales
Spécification
Spécification
| Type | Huile d’étalonnage |
| Indice de réfraction | 1,53625 |
| À utiliser avec (équipement) | Réfractomètre |
| Précision | ±0,000074 RI |
| Comprend | Pipette compte-gouttes |
| Quantité | 5 x 5 mL |