Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse
GREENER_CHOICE
Code produit. 12343529
Code produit. 12343529
Marque: Bellingham Stanley™ 4546
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les réfractomètres portatif sont des instruments portables, à faible coût, utilisés pour la détermination sur place de l’indice de réfraction (IR) des liquides ou la concentration des solutions. Offrant un choix d’échelles, les réfractomètres Eclipse peuvent être utilisés dans une multitude d’applications au sein d’industries nombreuses et variées.
  • Plage : antigel - % éthylène glycol de 0 à 60 ; % Propylène glycol 0 à 60 %
  • Réglage simple du zéro avec verrou
  • Champ de vision ombré pour la distinction
  • Haute précision, échelle claire
  • Prisme facile à nettoyer
  • Fonction unique d’alimentation des échantillons au “compte-goutte”
  • Faible poids
  • Supports anti-roulis
  • Rabat prisme à pousser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Scale Range 0 à 60 Brix
Incréments 2.5
Type de balance Antigel - % concentration en volume, d’éthylène glycol et de propylène glycol
À utiliser avec (application) Mesure des liquides caloporteurs dans les installations de climatisation, les échangeurs de chaleur, les pasteurisateurs et les systèmes de radiateurs à base de liquide, chargement des systèmes de refroidissement des constructeurs automobiles, etc.
Comprend Certificat d’étalonnage, mallette de transport en mousse et manuel d’instructions