Learn More
Cole-Parmer™ Gel de changement de phase à boîte réfrigérante
Code produit. p-7184535 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C (30°F)
-23°C
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12348717
Marque: Cole-Parmer™ 0634776
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez les matériaux sensibles à la bonne température. Revient à l’état de gel lorsqu’il est décongelé.
  • La formule de changement de phase dure 15 % plus longtemps que les sachets de gel standard
  • Quatre formulations de 32 à 10°F (0 à 23°C)
  • Non toxique et réutilisable
Spécification
Largeur (métrique) extérieure 19,7 cm
Longueur (impériale) extérieure 10,5 in
Largeur (impériale) extérieure 7,75 in
Longueur (métrique) extérieure 26,7 cm
Hauteur (impériale) extérieure 1,18 in
Hauteur (métrique) extérieure 3 cm
Poids (impériale) 48 oz
Poids (métrique) 1360 g
Capacité (métrique) 1419,5 mL
Description Boîte réfrigérante de changement de phase, souple, 30F, 48 oz
Plage de températures (métrique) -1°C (30°F)
Dimensions (LxWxH) 26,7 x 19,7 x 3 cm