Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuses réfrigérées
Click to view available options
Profondeur (métrique):
570 mm
600 mm
643 mm
Plage de températures:
-10°C à +40°C
-20°C à +40°C
Capacité:
6 x 85 ml
4 x 100 ml
4 x 400 ml
Vitesse max.:
15 300 tr/min
18 000 tr/min
30 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Centrifugeuses de paillasse réfrigérées universelles
- Refroidissement du rotor également possible à l’arrêt
- Réfrigérant R134a sans CFC
- Programme de refroidissement rapide Rapid Temp
- +4°C garantis à la vitesse maximale avec tous les rotors
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformité IVD |
| Type de contrôleur | 2 boutons Spincontrol Universal |
| Capacité | 4 x 400 ml |
| Vitesse max. | 15 300 tr/min |
| Réfrigéré | Oui |
| Modèle | 3-16KL |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Stockage de programmes | 50 |
| Rotor inclus | Oui |
| Durée de fonctionnement | Centrifugation instantanée, fonctionnement continu ou programmé 99 h 59 min 10 s |
| Afficher plus |