Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Reg4.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 3.9 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 3.91-250 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Reg4. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | Gastrointestinal secretory protein, GISPREG-4, Reg IV, regenerating gene type IV, regenerating islet-derived family, member 4, regenerating islet-derived protein 4, Regenerating islet-derived protein IV, REG-IV, RELPREG-like protein |
| Identification génétique (Entrez) | 83998 |
| Afficher plus |